Läs mer
3,3′-Thiodipropionic Acid, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 111-17-1 |
| Smältpunkt | 128°C to 131°C |
| Molekylformel | S(CH2CH2COOH)2 |
| MDL-nummer | MFCD00002781 |
| Kvantitet | 250 g |
| Synonym | 3,3′-Thiodipropionic acid, Thiodihydracrylic acid, Bis(2-carboxyethyl)sulfide, 3,3′-Thiodipropionic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.21 |
| Kvalitet | Research |