Läs mer
3,3'-Thiodipropionitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Thiodipropionitrile |
| CAS | 111-97-7 |
| Molekylformel | C6H8N2S |
| Kvantitet | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C6H8N2S/c7-3-1-5-9-6-2-4-8/h1-2,5-6H2 |
| LEDER | N#CCCSCCC#N |
| IUPAC-namn | 3,3'-thiodipropanenitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 140.21 |
| Formel vikt | 140.0408 |