Läs mer
3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid, 95%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[3-(Trifluoromethoxy)phenyl]propionic acid |
| Kvantitet | 0.25 g |
| Formel vikt | 234.17 |
| Procent renhet | 95% |