Läs mer
3-[3-(Trifluorometyl)fenyl] propan-1-amin, TRC
Produktkod. 30450517
Change view
Kvantitet:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30450517 250 mg
30449858 50 mg
30453189 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30450517 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT790993250MG
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104774-87-0
Molekylformel C10H12NF3
Molekylvikt (g/mol) 203.2
IUPAC-namn 3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine
LEDER NCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-amine
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C10H12F3N/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7H,2,4,6,14H2
Formel vikt 203.0922