Läs mer
3-[3-(Trifluormetyl)fenyl]propansyra, Mikromol™
Produktkod. 30051741
Change view
Kvantitet:
100 mg
Produktkod. Kvantitet
30051741 100 mg
1 options
Produktkod. 30051741 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM3370.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 23-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-[3-(Trifluormetyl)fenyl]propansyra
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic Acid
CAS 585-50-2
Analyt- eller komponentnamn 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanoic Acid
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C10 H9 F3 O2
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Benzenepropanoic acid, 3-(trifluoromethyl)-, Hydrocinnamic acid, m-(trifluoromethyl)- (7CI,8CI), 3-(3-Trifluoromethylphenyl)propanoic acid, 3-Trifluoromethylbenzenepropanoic acid, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propionic acid, m-(Trifluoromethyl)hydrocinnamic acid
InChI formel InChI=1S/C10H9F3O2/c11-10(12,13)8-3-1-2-7(6-8)4-5-9(14)15/h1-3,6H,4-5H2,(H,14,15)
LEDER OC(=O)CCc1cccc(c1)C(F)(F)F
IUPAC-namn 3-[3-(trifluormetyl)fenyl]propansyra
Molekylvikt (g/mol) 218.17
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 218,0555 g/mol