Läs mer
3-[3-(Trifluorometyl)fenyl]propanol, Mikromol™
Beskrivning
3-[3-(Trifluorometyl)fenyl]propanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol |
| CAS | 78573-45-2 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propanol |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | C10 H11 F3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Benzenepropanol, 3-(trifluoromethyl)-, 3-(Trifluoromethyl)benzenepropanol, 3-(3'-Trifluoromethylphenyl)propan-1-ol, 3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]propan-1-ol, Cinacalcet Related Compound E |
| InChI formel | InChI=1S/C10H11F3O/c11-10(12,13)9-5-1-3-8(7-9)4-2-6-14/h1,3,5,7,14H,2,4,6H2 |
| LEDER | OCCCc1cccc(c1)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 3-[3-(trifluorometyl)fenyl]propan-1-ol |
| Visa mer |