Läs mer
3,3'-Trithiobis-D-valine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,3'-Trithiobis-D-valine |
| CAS | 22801-32-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C10H20N2O4S3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Penicillamine Trisulfide |
| InChI formel | InChI=1S/C10H20N2O4S3/c1-9(2,5(11)7(13)14)17-19-18-10(3,4)6(12)8(15)16/h5-6H,11-12H2,1-4H3,(H,13,14)(H,15,16)/t5-,6-/m0/s1 |
| LEDER | N[C@@H](C(O)=O)C(C)(C)SSSC(C)(C)[C@@H](N)C(O)=O |
| IUPAC-namn | (2S)-2-amino-3-[[(1S)-1-amino-1-carboxy-2-methylpropan-2-yl]trisulfanyl]-3-methylbutanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.47 |
| Visa mer |