Läs mer
3-((3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)piperidin-1-yl)-3-oxopropanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-((3R,4R)-4-Methyl-3-(methyl(7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl)amino)piperidin-1-yl)-3-oxopropanoic Acid |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N5O3/c1-10-4-6-21(13(22)7-14(23)24)8-12(10)20(2)16-11-3-5-17-15(11)18-9-19-16/h3,5,9-10,12H,4,6-8H2,1-2H3,(H,23,24)(H,17,18,19)/t10-,12+/m1/s1 |