Läs mer
3-[[4-(1,2,5,6-Tetrahydro-1-methyl-3-pyridinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]thio]-1-propanol-1-methanesulfonate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-((4-(1,2,5,6-Tetrahydro-1-methyl-3-pyridinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl)thio)-1-propanol-1-methanesulfonate |
| CAS | 606114-31-2 |
| Molekylformel | C18 H23 N3 O3 S3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 3-[[4-(1,2,5,6-Tetrahydro-1-methyl-3-pyridinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]thio]-1-(4-methanesulfonate)-1-propanol, Desfluoro-3-(4-methylbenzenesulfonate) FP-TZTP |
| InChI formel | InChI=1S/C18H23N3O3S3/c1-14-6-8-16(9-7-14)27(22,23)24-11-4-12-25-18-17(19-26-20-18)15-5-3-10-21(2)13-15/h5-9H,3-4,10-13H2,1-2H3 |
| LEDER | CN1CCC=C(C1)c2nsnc2SCCCOS(=O)(=O)c3ccc(C)cc3 |
| Molekylvikt (g/mol) | 425.589 |
| Formel vikt | 425.09 |