Läs mer
3-[[4-(1,2,5,6-Tetrahydro-1-methyl-3-pyridinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]thio]-1-propanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-((4-(1,2,5,6-Tetrahydro-1-methyl-3-pyridinyl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl)thio)-1-propanol |
| CAS | 606114-29-8 |
| Molekylformel | C11H17N3OS2 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17N3OS2/c1-14-5-2-4-9(8-14)10-11(13-17-12-10)16-7-3-6-15/h4,15H,2-3,5-8H2,1H3 |
| LEDER | CN1CCC=C(C1)c2nsnc2SCCCO |
| IUPAC-namn | 3-[[4-(1-methyl-3,6-dihydro-2H-pyridin-5-yl)-1,2,5-thiadiazol-3-yl]sulfanyl]propan-1-ol |
| Molekylvikt (g/mol) | 271.4 |
| Formel vikt | 271.0813 |