Läs mer
3-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxymethyl]-5-[5-trifluoroacetyl-thien-2-yl]-1,2,4-oxadiazole, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[4-(1,3,4-Oxadiazol-2-yl)phenoxymethyl]-5-[5-trifluoroacetyl-thien-2-yl]-1,2,4-oxadiazole |
| CAS | 946500-06-7 |
| Molekylformel | C42 H64 N8 O22 |
| Kvantitet | 2.5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C42H64N8O22/c51-15-11-49(12-16-67-38-27(58)21(52)24(55)30(70-38)35(61)62)41-43-19-20(33(45-41)47-7-3-1-4-8-47)44-42(46-34(19)48-9-5-2-6-10-48)50(13-17-68-39-28(59)22(53)25(56)31(71-39)36(63)64)14-18-69-40-29(60)23(54)26(57)32(72-40)37(65)66/h21-32,38-40,51-60H,1-18H2,(H,61,62)(H,63,64)(H,65,66)/t21?,22?,23?,24-,25-,26-,27?,28?,29?,30?,31?,32?,38-,39-,40-/m1/s1 |
| LEDER | OCCN(CCO[C@@H]1OC([C@H](O)C(O)C1O)C(=O)O)c2nc(N3CCCCC3)c4nc(nc(N5CCCCC5)c4n2)N(CCO[C@@H]6OC([C@H](O)C(O)C6O)C(=O)O)CCO[C@@H]7OC([C@H](O)C(O)C7O)C(=O)O |
| IUPAC-namn | (3R,6R)-6-[2-[[2-[bis[2-[(2R,5R)-6-carboxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxyethyl]amino]-4,8-di(piperidin-1-yl)pyrimido[5,4-d]pyrimidin-6-yl]-(2-hydroxyethyl)amino]ethoxy]-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 1032.998 |
| Formel vikt | 1032.414 |