Läs mer
3-[4-[1-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy]-1,2-propanediol, TRC
Produktkod. 30359166
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30359166 10 mg
30358331 25 mg
30355985 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30359166 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC31525010MG
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 227947-06-0
Molekylformel C21 H27 Cl O5
Molekylvikt (g/mol) 394.89
Synonym BADGE.H2O.HCl, BADGE.HCl.H2O, 1,2-Propanediol, 3-[4-[1-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy]-, Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) (2,3-dihydroxypropyl) ether, 3-[4-[1-[4-(3-Chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]-1-methylethyl]phenoxy]-1,2-propanediol
IUPAC-namn 3-[4-[2-[4-(3-chloro-2-hydroxypropoxy)phenyl]propan-2-yl]phenoxy]propane-1,2-diol
LEDER CC(C)(c1ccc(OCC(O)CO)cc1)c2ccc(OCC(O)CCl)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Bisphenol A (3-chloro-2-hydroxypropyl) (2,3-dihydroxypropyl) Ether
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C21H27ClO5/c1-21(2,15-3-7-19(8-4-15)26-13-17(24)11-22)16-5-9-20(10-6-16)27-14-18(25)12-23/h3-10,17-18,23-25H,11-14H2,1-2H3
Formel vikt 394.1547