Läs mer
3,4,2',3',4',5'-Hexachlorobiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCB No. 156 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H4Cl6/c13-7-2-1-5(3-8(7)14)6-4-9(15)11(17)12(18)10(6)16/h1-4H |
| Formel vikt | 357.8444 |