Läs mer
3-(4-(2,3-Epoxypropoxy)phenyl)propionic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4-(2,3-Epoxypropoxy)phenyl)propionic Acid Methyl Ester |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16O4/c1-15-13(14)7-4-10-2-5-11(6-3-10)16-8-12-9-17-12/h2-3,5-6,12H,4,7-9H2,1H3 |
| Formel vikt | 236.1049 |