Läs mer
3-[4-(2-metoxietyl)fenoxi]-1,2-propandiol, TRC
Produktkod. 30137291
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137291 250 mg
30004706 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30137291 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM226140250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 62572-90-1
Molekylformel C12 H18 O4
Molekylvikt (g/mol) 226.27
Synonym (2RS)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol, Metoprolol Succinate Imp. D (EP), Metoprolol Tartrate Imp. D (EP)
IUPAC-namn 3-[4-(2-metoxietyl)fenoxi]propan-1,2-diol
LEDER COCCc1ccc(OCC(O)CO)cc1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C12H18O4/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,13-14H,6-9H2,1H3
Formel vikt 226.1205