Läs mer
3-[4-(2-Metoxietyl)fenoxi]propan-1,2-diol, LoGiCal
Produktkod. 30457864
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457864 10 mg
1 options
Produktkod. 30457864 Leverantör LoGiCal Leverantörsnummer LGCFOR0027.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
LoGiCals certifierade referensmaterial som smarta, inbyggda lösningar och stabila isotopmärkta lösningar, med expertdokumentation och stöd. Från rättsmedicinska till kliniska laboratorier, välj LoGiCal för självförtroende, efterlevnad och analytisk excellens.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
CAS 62572-90-1
Analyt- eller komponentnamn 3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C12 H18 O4
Certifikat och efterlevnad ISO 9001
Synonym Metoprolol Succinate Imp. D (EP), Metoprolol Tartrate Imp. D (EP), Metoprolol Imp. D (EP), (2RS)-3-[4-(2-Methoxyethyl)phenoxy]propane-1,2-diol, Metoprolol Succinate Impurity D, Metoprolol Tartrate Impurity D, Metoprolol Impurity D, Metoprolol Impurity D
InChI formel InChI=1S/C12H18O4/c1-15-7-6-10-2-4-12(5-3-10)16-9-11(14)8-13/h2-5,11,13-14H,6-9H2,1H3
Lösningstyp Snyggt
LEDER COCCc1ccc(OCC(O)CO)cc1
IUPAC-namn 3-[4-(2-metoxietyl)fenoxi]propan-1,2-diol
Industry Type Klinisk testning
Molekylvikt (g/mol) 226.27
Kvantitet 10 mg
Formel vikt 226,1205 g/mol