missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propan-1-amine, TRC

Produktkod. 30138009
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138009 50 mg
30136399 10 mg
30010185 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30138009 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM22939050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 20529-23-1
Molekylformel C14H23N3O
Molekylvikt (g/mol) 249.35
Synonym 1-Piperazinepropanamine, 4-(2-methoxyphenyl)-, Piperazine, 1-(3-aminopropyl)-4-(o-methoxyphenyl)- (8CI), 4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinepropanamine, 1-(3-Aminopropyl)-4-(2-methoxyphenyl)piperazine, 1-(3-Aminopropyl)-4-(o-methoxyphenyl)piperazine, 1-Amino-3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propane, 3-[4-(2-Methoxyphenyl)-1-piperazinyl]propylamine, 3-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazino)propylamine, 4-(3-Aminopropyl)-1-(2-methoxyphenyl)piperazine
IUPAC-namn 3-[4-(2-methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propan-1-amine
LEDER COc1ccccc1N2CCN(CCCN)CC2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]propan-1-amine
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C14H23N3O/c1-18-14-6-3-2-5-13(14)17-11-9-16(10-12-17)8-4-7-15/h2-3,5-6H,4,7-12,15H2,1H3
Formel vikt 249.1841
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.