missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide, Mikromol™
Beskrivning
3-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide |
| CAS | 1797979-55-5 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C17 H21 N3 O2 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-[4-[2-[Methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide, Rosiglitazone Maleate Imp. A (Pharmeuropa), Rosiglitazone maleate related, SB-211656, SB214521, SB211656, SB236833, SB237216, Rosiglitazone Maleate Impurity A, Rosiglitazone Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C17H21N3O2/c1-20(17-4-2-3-11-19-17)12-13-22-15-8-5-14(6-9-15)7-10-16(18)21/h2-6,8-9,11H,7,10,12-13H2,1H3,(H2,18,21) |
| LEDER | CN(CCOc1ccc(CCC(=O)N)cc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | 3-[4-[2-[methyl(pyridin-2-yl)amino]ethoxy]phenyl]propanamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?