missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

3-[4-(2-Pyridylsulfamoyl)phenyl] Sulfasalazine, TRC

Produktkod. 30412405
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30412405 1 mg
30427442 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30412405 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9958101MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 1391062-34-2
Molekylformel C29H22N6O7S2
Molekylvikt (g/mol) 630.65
Synonym 2-Hydroxy-3-[4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]-5-[[4-[(2-pyridinylamino)sulfonyl]phenyl]azo]benzoic Acid, Sulfasalazine Impurity E, 3-[p-(2-Pyridylsulfamoyl)phenyl]-5-[[p-(2-Pyridylsulfamoyl)phenyl]azo]salicylic Acid
LEDER C1=CC=NC(=C1)NS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C3=C/C(=N/NC4=CC=C(C=C4)S(=O)(=O)NC5=CC=CC=N5)/C=C(C3=O)C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 3-[4-(2-Pyridylsulfamoyl)phenyl] Sulfasalazine
Kvantitet 1 mg
InChI formel InChI=1S/C29H22N6O7S2/c36-28-24(19-7-11-22(12-8-19)43(39,40)34-26-5-1-3-15-30-26)17-21(18-25(28)29(37)38)33-32-20-9-13-23(14-10-20)44(41,42)35-27-6-2-4-16-31-27/h1-18,36H,(H,30,34)(H,31,35)(H,37,38)
Formel vikt 630.0991
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.