Läs mer
3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propanol, Mikromol™
Beskrivning
3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propanol |
| CAS | 32229-98-4 |
| Analyt- eller komponentnamn | 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C13 H19 Cl N2 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propanol |
| InChI formel | InChI=1S/C13H19ClN2O/c14-12-3-1-4-13(11-12)16-8-6-15(7-9-16)5-2-10-17/h1,3-4,11,17H,2,5-10H2 |
| LEDER | OCCCN1CCN(CC1)c2cccc(Cl)c2 |
| IUPAC-namn | 3-[4-(3-chlorophenyl)piperazin-1-yl]propan-1-ol |
| Visa mer |