Läs mer
3-[4-(3-Klorofenyl)piperazin-1-yl]propyl Isobutyleter Dihydroklorid, TRC
Produktkod. 30357655
Change view
Kvantitet:
50 mg
Produktkod. Kvantitet
30357655 50 mg
1 options
Produktkod. 30357655 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC37949550MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl Isobutyl Ether Dihydrochloride
CAS 2512213-25-9
Molekylformel C17H29Cl3N2O
Kvantitet 50 mg
Synonym Trazodone Impurity G
InChI formel InChI=1S/C17H27ClN2O.2ClH/c1-15(2)14-21-12-4-7-19-8-10-20(11-9-19)17-6-3-5-16(18)13-17;;/h3,5-6,13,15H,4,7-12,14H2,1-2H3;2*1H
LEDER CC(C)COCCCN1CCN(C2=CC=CC(Cl)=C2)CC1.[H]Cl.[H]Cl
IUPAC-namn 1-(3-klorofenyl)-4-(3-isobutoxypropyl)piperazindihydroklorid
Molekylvikt (g/mol) 383.78
Formel vikt 382.13