Läs mer
3-[4-(3-Klorofenyl)piperazin-1-yl]propyl Isobutyleter Dihydroklorid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[4-(3-Chlorophenyl)piperazin-1-yl]propyl Isobutyl Ether Dihydrochloride |
| CAS | 2512213-25-9 |
| Molekylformel | C17H29Cl3N2O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Trazodone Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C17H27ClN2O.2ClH/c1-15(2)14-21-12-4-7-19-8-10-20(11-9-19)17-6-3-5-16(18)13-17;;/h3,5-6,13,15H,4,7-12,14H2,1-2H3;2*1H |
| LEDER | CC(C)COCCCN1CCN(C2=CC=CC(Cl)=C2)CC1.[H]Cl.[H]Cl |
| IUPAC-namn | 1-(3-klorofenyl)-4-(3-isobutoxypropyl)piperazindihydroklorid |
| Molekylvikt (g/mol) | 383.78 |
| Formel vikt | 382.13 |