Läs mer
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile, 97%, BLD Pharm™
Produktkod. 31070159
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31070159 10 g
31065776 5 g
31066966 25 g
31061021 1 g
31057064 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31070159 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD1477410g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 27-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzonitrile
CAS 214360-46-0
Molekylformel C13H16BNO2
MDL-nummer MFCD03789262
Kvantitet 10 g
LEDER N#CC1=CC=CC(B2OC(C)(C)C(C)(C)O2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 229.08
Procent renhet 97%