missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclopent-2-en-1-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)cyclopent-2-en-1-one |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C11H17BO3/c1-10(2)11(3,4)15-12(14-10)8-5-6-9(13)7-8/h7H,5-6H2,1-4H3 |
| Formel vikt | 208.1271 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?