Läs mer
3,4,4',5-Tetrachlorobiphenyl, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | PCB No. 81 |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12H6Cl4/c13-9-3-1-7(2-4-9)8-5-10(14)12(16)11(15)6-8/h1-6H |
| Formel vikt | 289.9224 |