Läs mer
3-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]-2-butanone (Fenofibrate Impurity), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (3RS)-3-[4-(4-Chlorobenzoyl)phenoxy]butan-2-one |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15ClO3/c1-11(19)12(2)21-16-9-5-14(6-10-16)17(20)13-3-7-15(18)8-4-13/h3-10,12H,1-2H3 |
| Formel vikt | 302.071 |
| Procent renhet | >95% |