Läs mer
3-(4,4-dimetyl-2-oxazolinyl)pyridin, 97 %
Produktkod. 15446897
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15446897 1 g 1g
15456897 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15446897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33997.03
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-09-2026
CAS: 68981-86-2 | C10H12N2O | 176,219 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 68981-86-2
Molekylformel C10H12N2O
Molekylvikt (g/mol) 176.219
MDL-nummer MFCD01313220
InChI-nyckel XYABHURTMBEOGW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,5-dihydro-4,4-dimethyl-2-3-pyridyl oxazole, 3-4,4-dimethyl-4,5-dihydro-1,3-oxazol-2-yl pyridine, 4,5-dihydro-4,4-dimethyl-2-pyrid-3-yl oxazole, 4,4-dimethyl-2-pyridin-3-yl-4,5-dihydrooxazole, 3-4,4-dimethyl-5h-1,3-oxazol-2-yl pyridine, 4,4-dimethyl-2-3-pyridyl-1,3-oxazoline, pubchem8698, 3-4,4-dimethyl-2-oxazolinyl pyridine, 4,4-dimethyl-2-3-pyridyl-oxazoline, 4,4-dimethyl-2-3-pyridinyl-5h-oxazole
PubChem CID 2736129
IUPAC-namn 4,4-dimetyl-2-pyridin-3-yl-5H-1,3-oxazol
LEDER CC1(COC(=N1)C2=CN=CC=C2)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4,4-Dimethyl-2-oxazolinyl)pyridine
Smältpunkt 25°C to 27°C
Kvantitet 1 g
Känslighet Air Sensitive
Formel vikt 176.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.