Läs mer
3,4,4'-Triklorokarbanilid (Triklokarban), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triclocarban |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H9Cl3N2O/c14-8-1-3-9(4-2-8)17-13(19)18-10-5-6-11(15)12(16)7-10/h1-7H,(H2,17,18,19) |
| Formel vikt | 313.978 |
| Procent renhet | >95% |