Läs mer
(+)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-9-methoxy-2H-naphtho[1,2-b][1,4]oxazin-3-one, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (+)-3,4,4a,5,6,10b-Hexahydro-9-methoxy-2H-naphtho[1,2-b][1,4] |
| CAS | 153153-60-7 |
| Molekylformel | C13 H17 N O2 |
| Kvantitet | 2 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H17NO2/c1-15-10-4-2-9-3-5-12-13(11(9)8-10)16-7-6-14-12/h2,4,8,12-14H,3,5-7H2,1H3 |
| LEDER | COc1ccc2CCC3NCCOC3c2c1 |
| IUPAC-namn | 9-methoxy-3,4,4a,5,6,10b-hexahydro-2H-benzo[h][1,4]benzoxazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 219.28 |
| Formel vikt | 219.1259 |