Läs mer
3',4',5',5,7-Pentamethoxyflavanone, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3',4',5',5,7-Pentamethoxyflavanone |
| CAS | 479672-30-5 |
| Molekylformel | C20 H22 O7 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | 3,4,5,5,7-Pentamethoxyflavanone |
| InChI formel | InChI=1S/C20H22O7/c1-22-12-8-15(23-2)19-13(21)10-14(27-16(19)9-12)11-6-17(24-3)20(26-5)18(7-11)25-4/h6-9,14H,10H2,1-5H3 |
| LEDER | COc1cc(OC)c2C(=O)CC(Oc2c1)c3cc(OC)c(OC)c(OC)c3 |
| IUPAC-namn | 5,7-dimethoxy-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)-2,3-dihydrochromen-4-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 374.38 |
| Formel vikt | 374.1366 |