Läs mer
3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid, 98%
Produktkod. 11378756
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11378756 5 g 5g
11388756 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11378756 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19450.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 10469-09-7 | C6HCl4NO2 | 260.88 g/mol
3,4,5,6-tetraklorpyridin-2-karboxylsyra är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
3,4,5,6-tetraklorpyridin-2-karboxylsyra är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och färgämnen.
Löslighet
Löslig i DMSO, metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel. Förvara svalt, torrt i väl tillsluten behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10469-09-7
Molekylformel C6HCl4NO2
Molekylvikt (g/mol) 260.88
MDL-nummer MFCD00185833
InChI-nyckel GXFRQLQUKBSYQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5,6-tetrachloropicolinic acid, tetrachloropicolinic acid, tetrachloropyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,4,5,6-tetrachloro, unii-7e9zn8ab09, 3,4,5,6-tetrachloro-2-pyridinecarboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 3,4,5,6-tetrachloro, tetrachloropyridine-2-carboxylicacid, dsstox_cid_24509, dsstox_rid_80279
PubChem CID 82646
IUPAC-namn 3,4,5,6-tetraklorpyridin-2-karboxylsyra
LEDER OC(=O)C1=NC(Cl)=C(Cl)C(Cl)=C1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5,6-Tetrachloropyridine-2-carboxylic acid
Smältpunkt 171°C to 173°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 479080
Löslighetsinformation Soluble in DMSO,Methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 260.89
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.