Läs mer
3,4,5,6-tetrahydroftal anhydrid, 98 %
Produktkod. 10762433 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10762433 5 g Glasflaska 5g
10583491 25 g Glasflaska 25g
11905041 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10762433 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 138220050
 Begränsad artikel
CAS: 2426-02-0 | C8H8O3 | 152,15 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2426-02-0
Molekylformel C8H8O3
Molekylvikt (g/mol) 152.15
MDL-nummer MFCD00005917
InChI-nyckel HMMBJOWWRLZEMI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5,6-tetrahydrophthalic anhydride, 4,5,6,7-tetrahydroisobenzofuran-1,3-dione, 1-cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 1,3-isobenzofurandione, 4,5,6,7-tetrahydro, unii-01d3m89a2w, cyclohexene-1,2-dicarboxylic anhydride, 3,4,5,6-tetrahydrophthalic acid anhydride, 1,3,4,5,6,7-hexahydro-2-benzofuran-1,3-dione, 1, 4,5,6,7-tetrahydro, 4,5,6,7-tetrahydro-1,3-isobenzofurandione
PubChem CID 12475
LEDER O=C1OC(=O)C2=C1CCCC2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride
Smältpunkt 70,0 °C till 74,0 °C
Färg Vit till grädde
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 17,461
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: reagerar.
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetrahydro-2-bensofuran-1,3-dion
Formel vikt 152.15
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3,4,5,6-Tetrahydrophthalic anhydride
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 3
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.
  • H412-Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P342+P311-Vid besvär i luftvägarna: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.