Läs mer
3,4,5,6-Tetrahydrouridin (>80 %), TRC
Produktkod. 30457256
Change view
Kvantitet:
10 mg
Produktkod. Kvantitet
30457256 10 mg
1 options
Produktkod. 30457256 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT31025010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5,6-Tetrahydrouridine
CAS 18771-50-1
Molekylformel C9 H16 N2 O6
Kvantitet 10 mg
Synonym Tetrahydro-4-hydroxy-1-β-D-ribofuranosyl-2(1H)-pyrimidinone, 1-(β-D-Ribofuranosyl)-4-hydroxytetrahydro-1(1H)-pyrimidinone, NSC 112907, Tetrahydrouridine
InChI formel InChI=1S/C9H16N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h4-8,12-15H,1-3H2,(H,10,16)/t4-,5?,6-,7-,8-/m1/s1
LEDER OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2CCC(O)NC2=O
IUPAC-namn 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymetyl)oxolan-2-yl]-4-hydroxy-1,3-diazinan-2-one
Molekylvikt (g/mol) 248.23
Formel vikt 248.1008