Läs mer
3,4,5,6-Tetrahydrouridine (>80%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5,6-Tetrahydrouridine |
| CAS | 18771-50-1 |
| Molekylformel | C9 H16 N2 O6 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Tetrahydro-4-hydroxy-1-β-D-ribofuranosyl-2(1H)-pyrimidinone, 1-(β-D-Ribofuranosyl)-4-hydroxytetrahydro-1(1H)-pyrimidinone, NSC 112907, Tetrahydrouridine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H16N2O6/c12-3-4-6(14)7(15)8(17-4)11-2-1-5(13)10-9(11)16/h4-8,12-15H,1-3H2,(H,10,16)/t4-,5?,6-,7-,8-/m1/s1 |
| LEDER | OC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)N2CCC(O)NC2=O |
| IUPAC-namn | 1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-4-hydroxy-1,3-diazinan-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 248.23 |
| Formel vikt | 248.1008 |