Läs mer
3',4',5,7-tetrahydroxyflavon, 97 %
Produktkod. 11379035
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11379035 100 mg 100mg
11369035 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379035 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14186.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1167.90 SEK
    943.65 SEK / 100mg
    Save 224.25 SEK
    19% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 491-70-3 | C15H10O6 | 286,239 g/mol
3',4',5,7-Tetrahydroxiflavon används som en apoptosinducerare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
3 ,′4′ ,5,7-Tetrahydroxiflavon används som en apoptosinducerare.
Löslighet
Löslig i vattenhaltiga alkaliska lösningar (1,4 mg/ml), ∼etanol ( 5 mg/ml), dimetylsulfoxid (7 mg/ml), 1 ekv. Natriumhydroxid (5 mM), dimetylformamid (∼ 20 mg/ml), vatten (1 mg/ml) vid °25 C och metanol.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Rekommenderad lagringstemperatur är 2 - 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 491-70-3
Molekylformel C15H10O6
Molekylvikt (g/mol) 286.239
MDL-nummer MFCD00017309
InChI-nyckel IQPNAANSBPBGFQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym luteolin, 3',4',5,7-tetrahydroxyflavone, 2-3,4-dihydroxyphenyl-5,7-dihydroxy-4h-chromen-4-one, digitoflavone, luteolol, flacitran, luteoline, weld lake, cyanidenon 1470, salifazide
PubChem CID 5280445
ChEBI CHEBI:15864
IUPAC-namn 2-(3,4-dihydroxifenyl)-5,7-dihydroxikromen-4-on
LEDER C1=CC(=C(C=C1C2=CC(=O)C3=C(C=C(C=C3O2)O)O)O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
Smältpunkt >300 °C
Kvantitet 100 mg
Beilstein 292084
Merck Index 14,5614
Löslighetsinformation Löslig i vattenbaserade alkaliska lösningar (1,4 mg/ml), etanol (∽5 mg/ml), dimetylsulfoxid (7 mg/ml), 1 eq natriumhydroxid (5 mM), dimetylformamid (∽20 mg/ml), vatten (1 mg/ml) vid 25 °C och metanol.
Formel vikt 286.24
Procent renhet 97%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P332+P313-Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.
  • P337+P313-Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3',4',5,7-Tetrahydroxyflavone
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.