Läs mer
3',4',5,7-Tetrametoxyflavon, 97 %
Produktkod. 11323556
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323556 100 mg 100mg
11313556 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323556 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L14496.MC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    928.20 SEK
    790.65 SEK / 100mg
    Save 137.55 SEK
    14% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 855-97-0 | C19H18O6 | 342,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 855-97-0
Molekylformel C19H18O6
Molekylvikt (g/mol) 342.35
MDL-nummer MFCD00017558
InChI-nyckel CLXVBVLQKLQNRQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3',4',5,7-tetramethoxyflavone, luteolin tetramethyl ether, tetramethoxyluteolin, 5,7,3',4'-tetramethylluteolin, tetramethylluteolin, 2-3,4-dimethoxyphenyl-5,7-dimethoxy-4h-chromen-4-one, luteolin tetramethylether, 2-3,4-dimethoxyphenyl-5,7-dimethoxychromen-4-one, luteolin 5,7,3',4'-tetramethyl ether, 4h-1-benzopyran-4-one, 2-3,4-dimethoxyphenyl-5,7-dimethoxy
PubChem CID 631170
IUPAC-namn 2-(3,4-dimetoxifenyl)-5,7-dimetoxikromen-4-on
LEDER COC1=CC(OC)=C2C(=O)C=C(OC2=C1)C1=CC=C(OC)C(OC)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3',4',5,7-Tetramethoxyflavone
Smältpunkt 193 °C till 197 °C
Kvantitet 100 mg
Beilstein 336320
Formel vikt 342.35
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.