Läs mer
3’-[4-(5-Chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl]propyl Domperidine (Domperidine Impurity F), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3-Bis[3-[4-(5-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one |
| CAS | 1391053-55-6 |
| Molekylformel | C37 H42 Cl2 N8 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1,3-Bis[3-[4-(5-chloro-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]-1,3-dihydro-2H-benzimidazol-2-one, Domperidone Imp. F (EP), 2H-Benzimidazol-2-one, 1,3-bis[3-[4-(5-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-1-yl)-1-piperidinyl]propyl]-1,3-dihydro- (ACI) |
| InChI formel | InChI=1S/C37H42Cl2N8O3/c38-25-7-9-31-29(23-25)40-35(48)46(31)27-11-19-42(20-12-27)15-3-17-44-33-5-1-2-6-34(33)45(37(44)50)18-4-16-43-21-13-28(14-22-43)47-32-10-8-26(39)24-30(32)41-36(47)49/h1-2,5-10,23-24,27-28H,3-4,11-22H2,(H,40,48)(H,41,49) |
| LEDER | Clc1ccc2N(C3CCN(CCCN4C(=O)N(CCCN5CCC(CC5)N6C(=O)Nc7cc(Cl)ccc67)c8ccccc48)CC3)C(=O)Nc2c1 |
| IUPAC-namn | 1,3-bis[3-[4-(5-chloro-2-oxo-3H-benzimidazol-1-yl)piperidin-1-yl]propyl]benzimidazol-2-one |
| Molekylvikt (g/mol) | 717.69 |
| Formel vikt | 716.2757 |