Läs mer
3-(((4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl)(p-tolyl)amino)phenol methanesulfonate, 99%, BLD Pharm™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-(((4,5-Dihydro-1H-imidazol-2-yl)methyl)(p-tolyl)amino)phenol methanesulfonate |
| CAS | 65-28-1 |
| Molekylformel | C18H23N3O4S |
| MDL-nummer | MFCD00134201 |
| Kvantitet | 1 g |
| LEDER | CS(O)(=O)=O.CC1=CC=C(N(C2=CC(O)=CC=C2)CC3=NCCN3)C=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 377.46 |
| Procent renhet | 99% |