Läs mer
3-(4,5-dihydro-3H-pyrrol-2-yl)pyridin (Myosmin), Mikromol™
Produktkod. 17982356
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17982356 100 mg
17982266 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17982356 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0517.02
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
3-(4,5-Dihydro-3H-pyrrol-2-yl)pyridin (Myosmin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Myosmine
CAS 532-12-7
Analyt- eller komponentnamn Myosmine
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C9 H10 N2
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Nicotine Imp. D (EP), Nicotine USP Related Compound D, Nicotine USP RC D, Pyridine, 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)-, Pyridine, 3-(1-pyrrolin-2-yl)- (6CI,7CI,8CI), 2-(3-Pyridyl)-1-pyrroline, Myosmine, Nicotine Related Compound D, Nicotine Impurity D
InChI formel InChI=1S/C9H10N2/c1-3-8(7-10-5-1)9-4-2-6-11-9/h1,3,5,7H,2,4,6H2
LEDER C1CN=C(C1)c2cccnc2
IUPAC-namn 3-(3,4-dihydro-2H-pyrrol-5-yl)pyridin
Molekylvikt (g/mol) 146.19
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 146,0844 g/mol