Läs mer
3-(4,5-dimetyl-2-tazolyl)-2,5-difenyl-2H-tetrazoliumbromid,∽ 98 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11399079 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
21g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399079 1 g 21g
11309089 5 g 25g
11319089 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399079 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0210222701
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1145.00 SEK
    1086.65 SEK / 21g
    Save 58.35 SEK
    5% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kemiska identifierare
CAS 298-93-1
Molekylformel C18H16BrN5S
Molekylvikt (g/mol) 414.33
MDL-nummer MFCD00011964,MFCD00066662
InChI-nyckel AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Synonym thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
PubChem CID 64965
ChEBI CHEBI:53233
LEDER [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4, 5-Dimethyl-2-thazolyl)-2, 5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide
Färg Orange-gul
Kvantitet 1 g
IUPAC-namn 2-(3,5-difenyltetrazol-2-ium-2-yl)-4,5-dimetyl-1,3-tiazol;bromid
Formel vikt 414.32
Procent renhet ∼98%
Fysisk form Kristallint pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenyl Tetrazolium Bromide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P321-Särskild behandling (se på etiketten).
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(4,5-Dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenylTetrazolium Bromide