Läs mer
3-(4,5-dimetyl-2-tazolyl)-2,5-difenyl-2H-tetrazoliumbromid, 99,10 %, MP Biomedicals™
Produktkod. 11434992 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434992 1 g 1g
11414992 100 mg 100mg
11424992 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434992 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219459291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.00 SEK
    1250.22 SEK / 1g
    Save 64.78 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 298-93-1
Molekylformel C18H16BrN5S
Molekylvikt (g/mol) 414.33
MDL-nummer MFCD00011964,MFCD00066662
InChI-nyckel AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Synonym thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
PubChem CID 64965
ChEBI CHEBI:53233
IUPAC-namn 2-(4,5-dimetyl-1,3-tiazol-2-yl)-3,5-difenyl-3H-1,2X5,3,4-tetrazol-2-yliumbromid
LEDER [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4, 5-Dimethyl-2-thazolyl)-2, 5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide
Färg Orange-gul
Kvantitet 1 g
Formel vikt 414.32
Procent renhet 0.991
Fysisk form Kristallint pulver