Läs mer
3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium Bromide, Millipore™
Produktkod. 10341521
Change view
Kvantitet:
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10341521 10 g 10g
1 options
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
Produktkod. 10341521 Leverantör Millipore Leverantörsnummer 1117140010
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
MQ100 Graded - For Non-regulated Laboratory Applications
For biochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 298-93-1
Smältpunkt 195°C
MDL-nummer MFCD00011964
Kvantitet 10 g
Synonym 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide, Thiazolyl blue, MTT, 3-(4,5-Dimethyl-2-thiazolyl)-2,5-diphenyl-2H-tetrazolium bromide
Molekylvikt (g/mol) 414.32