Läs mer
3-(4,5-dimetyltiazolyl-2)-2,5-difenyltetrazoliumbromid, MP Biomedicals
Produktkod. 11379079 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mg
500 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11379079 100 mg 100mg
11389079 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11379079 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 02102227.1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    344.00 SEK
    327.16 SEK / 100mg
    Save 16.84 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
  • Tiazolylblått Tetrazoliumblått (MTT) kan användas vid mätning av cellproliferation
  • MTT producerar en gulaktig lösning som omvandlas till mörkblått, vattenolösligt MTT-formazan av mitokondriella dehydrogenaser från levande celler
  • De blå kristallerna solubiliseras med surgjord isopropanol och intensiteten mäts kolorimetriskt vid 570 nm
  • MTT har använts som ett histokemiskt/cytokemiskt reagens och för detektion av NAD
  • ADP-kopplade enzymsystem i vävnad kan inte detekteras med MTT, på grund av bindning av katjonen av den använda cyanidfällan
  • MTT reduceras snabbt till formazan, som kelerar med nickel, koppar och kobolt; koboltkelatet har använts i oxidativa system
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 298-93-1
Molekylformel C18H16BrN5S
Molekylvikt (g/mol) 414.33
MDL-nummer MFCD00011964,MFCD00066662
InChI-nyckel AZKSAVLVSZKNRD-UHFFFAOYSA-M
Synonym thiazolyl blue, thiazolyl blue tetrazolium bromide, mmt tetrazolium, methylthiazoletetrazolium, mtt, thiazolyl blue monotetrazolium, thiazole blue, 3-4,5-dimethylthiazol-2-yl-2,5-diphenyltetrazolium bromide, mtt van, unii-euy85h477i
PubChem CID 64965
ChEBI CHEBI:53233
IUPAC-namn 2-(4,5-dimetyl-1,3-tiazol-2-yl)-3,5-difenyl-3H-1,2X5,3,4-tetrazol-2-yliumbromid
LEDER [Br-].CC1=C(C)N=C(S1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4,5-DIMETHYLTHIAZOLYL-2)-2,5-DIPHENYL TETRAZOLIUM BROMIDE
Smältpunkt 189°C to 199°C
Färg Gult
Linjär formel C18H16BrN5S
Kvantitet 100 mg
Löslighetsinformation Soluble in methyl alcohol (heat), methanol (10mg/mL with heat - clear, yellow solution)and water (5mg/mL-clear to very slightly hazy, yellow to bright yellow solution).
Formel vikt 414.3
Procent renhet ∼98%
Fysisk form Pulver