Läs mer
3-(4,5-difenyl-1,3-oxazol-2-yl)propansyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10703377
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10703377 5 g 5g
10742133 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Produktkod. 10703377 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SS00042DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regleringsinformation: En licens krävs för att köpa denna produkt; KUNGALIG FÖRESKRIFT AV DEN 12 APRIL 1974.
Kemiska identifierare
CAS 21256-18-8
Molekylformel C18H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 293.32
MDL-nummer MFCD00215977
InChI-nyckel OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxaprozin, daypro, alvo, 3-4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl propanoic acid, oxaprozine, 3-4,5-diphenyloxazol-2-yl propanoic acid, deflam, oxaprozina, oxaprozinum, voir
PubChem CID 4614
ChEBI CHEBI:7822
IUPAC-namn 3-(4,5-difenyl-1,3-oxazol-2-yl)propansyra
LEDER OC(=O)CCC1=NC(=C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4, 5-Diphenyl-1, 3-oxazol-2-yl)propanoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 5 g
Merck Index 15, 7023
Formel vikt 293.32
Procent renhet 97%