Läs mer
3-(4,5-difenyl-1,3-oxazol-2-yl)propansyra, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10742133
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10742133 1 g 1g
10703377 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10742133 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SS00042DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 21256-18-8
Molekylformel C18H15NO3
Molekylvikt (g/mol) 293.32
MDL-nummer MFCD00215977
InChI-nyckel OFPXSFXSNFPTHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxaprozin, daypro, alvo, 3-4,5-diphenyl-1,3-oxazol-2-yl propanoic acid, oxaprozine, 3-4,5-diphenyloxazol-2-yl propanoic acid, deflam, oxaprozina, oxaprozinum, voir
PubChem CID 4614
ChEBI CHEBI:7822
IUPAC-namn 3-(4,5-difenyl-1,3-oxazol-2-yl)propansyra
LEDER OC(=O)CCC1=NC(=C(O1)C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3-(4, 5-Diphenyl-1, 3-oxazol-2-yl)propanoic acid
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Merck Index 15, 7023
Formel vikt 293.32
Procent renhet 97%