Läs mer
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazol, 97 %
Produktkod. 11409902
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11409902 5 g 5g
11419902 25 g 25g
11429902 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11409902 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12031.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 17635-44-8 | C3HBr3N2 | 304,767 g/mol
2,4,5-tribromoimidazol(2,4,5-TBI) vid kondensation med sockerprekursorer ger 2,4,5-TBI-nukleosider. Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
2,4,5-Tribromoimidazol(2,4,5-TBI) på kondensation med sockerprekursorer ger 2,4,5-TBI-nukleosider. Det är en viktig råvara och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel, jordbrukskemikalier och färgämnen.
Löslighet
Olösligt i vatten. Lösligt i kloroform.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 17635-44-8
Molekylformel C3HBr3N2
Molekylvikt (g/mol) 304.767
MDL-nummer MFCD00040248
InChI-nyckel TXQKCKQJBGFUBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,4,5-tribromopyrazole, 1h-pyrazole, 3,4,5-tribromo, pyrazole, 3,4,5-tribromo, acmc-1c9yo, 3,4,5-tribromo pyrazole, ksc497i1h, #, 3,4,5-tribromo-1h-pyrazole 5g
PubChem CID 627674
IUPAC-namn 3,4,5-tribrom-lH-pyrazol
LEDER C1(=C(NN=C1Br)Br)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Smältpunkt 184°C to 188°C
Odör Odorless
Kvantitet 5 g
Beilstein 113501
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in Chloroform.
Formel vikt 304.78
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.