missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4,5-Tribromotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Tribromotoluene |
| CAS | 73557-59-2 |
| Molekylformel | C7H5Br3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Benzene','1,2,3-tribromo-5-methyl- (9CI','ACI), 1,2,3-Tribromo-5-methylbenzene (ACI), Toluene','3,4,5-tribromo- (5CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Br3/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,1H3 |
| LEDER | CC1=CC(=C(C(=C1)Br)Br)Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.83 |
| Formel vikt | 325.7941 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?