Läs mer
3,4,5-Tribromotoluene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Tribromotoluene |
| CAS | 73557-59-2 |
| Molekylformel | C7H5Br3 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Benzene','1,2,3-tribromo-5-methyl- (9CI','ACI), 1,2,3-Tribromo-5-methylbenzene (ACI), Toluene','3,4,5-tribromo- (5CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Br3/c1-4-2-5(8)7(10)6(9)3-4/h2-3H,1H3 |
| LEDER | CC1=CC(=C(C(=C1)Br)Br)Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 328.83 |
| Formel vikt | 325.7941 |