missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
3,4,5-Trichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-d5, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Trichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5 |
| CAS | 93952-22-8 |
| Molekylformel | C12 D5 H2 Cl3 |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | 1,1'-Biphenyl-2,3,4,5,6-d5, 3',4',5'-trichloro- (9 CI), 3',4',5'-Trichloro-1,1'-biphenyl-2,3,4,5,6-d5, 3,4,5-Trichloro-1,1'-biphenyl-2',3',4',5',6'-d5, 3,4,5-Trichlorobiphenyl-2',3',4',5',6'-D5, PCB 38-d5, 3,4,5-TriCB-2',3',4',5',6'-d5 |
| InChI formel | InChI=1 S/C12H7Cl3/c13-10-6-9(7-11(14)12(10)15)8-4-2-1-3-5-8/h1-7 H/i1D,2 D,3 D,4 D,5 D |
| LEDER | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(c([2 H])c1[2 H])c2cc(Cl)c(Cl)c(Cl)c2 |
| IUPAC-namn | 1,2,3,4,5-pentadeuterio-6-(3,4,5-trichlorophenyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 262.5738 |
| Formel vikt | 260.9927 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?