Läs mer
3,4,5-Triklorokatekol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3,4,5-Trichlorocatechol |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H3Cl3O2/c7-2-1-3(10)6(11)5(9)4(2)8/h1,10-11H |
| Formel vikt | 211.9199 |